5-Brom-N-ethyl-2-methoxybenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0309-5G OT-0309-1G
COBBOT-0309-5GEA 595 EUR
COBBOT-0309-5G COBBOT-0309-1G
5-Brom-N-ethyl-2-methoxybenzolsulfonamid
5-Brom-N-ethyl-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel: C₉H₁₂BrNO₃S
MDL: MFCD06003173
CAS-Nummer: 717892-29-0