5-Brom-2-methoxy-N-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0308-5G OT-0308-1G
COBBOT-0308-5GEA 375 EUR
COBBOT-0308-5G COBBOT-0308-1G
5-Brom-2-methoxy-N-methylbenzolsulfonamid
5-Brom-2-methoxy-N-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₀BrNO₃S
MDL: MFCD06808832
CAS-Nummer: 871269-17-9