3-Brom-N-butylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0144-5G OT-0144-1G
COBBOT-0144-5GEA 303 EUR
COBBOT-0144-5G COBBOT-0144-1G
3-Brom-N-butylbenzolsulfonamid
3-Brom-N-butylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₀H₁₄BrNO₂S
MDL: MFCD07363822
CAS-Nummer: 871269-09-9