Methylvanillat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
160300050
160300250
160301000
ACRO160300050EA
30.1
EUR
ACRO160300050
ACRO160300250
ACRO160301000
Methylvanillat 99%
Methylvanillat
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molecular Weight: 182,18 g/mol Siedepunkt: 285…287 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 64…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008438 CAS-Nummer: 3943-74-6 EINECS: 223-525-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige Powder and/or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 64 to 67 °C |
GC | ≥98.5 % |