Methylvanillat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
B24209.06 B24209.14 B24209.22
B24209.06EA 39.9 EUR
B24209.06 B24209.14 B24209.22
Methylvanillat ≥99%
Methylvanillat
Purity: 99% CAS No.: 3943-74-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 62-66° Boiling Point: 285-287° MDL No.: MFCD00008438
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 285…287 °C
Schmelzpunkt: 62…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008438
CAS-Nummer: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9