2-Methyl-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Methyl-5-nitrobenzeneboronic acid
BB-2473-5G
BB-2473-1G
COBBBB-2473-5GEA
1180
EUR
COBBBB-2473-5G
COBBBB-2473-1G
2-Methyl-5-nitrophenylboronsäure
2-Methyl-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BNO₄ Molecular Weight: 180,96 g/mol |
MDL:
MFCD00757435 CAS-Nummer: 100960-11-0 |