4-Brom-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
374822-10G
374822-1G
SIAL374822-10GEA
342
EUR
SIAL374822-10G
SIAL374822-1G
4-Brom-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₃BrN₂ Molecular Weight: 146,97 g/mol |
MDL:
MFCD00075602 CAS-Nummer: 2075-45-8 |