4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2108-25G BB-2108-5G
COBBBB-2108-25GEA 0 EUR
COBBBB-2108-25G COBBBB-2108-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BO₄
MDL: MFCD02179438
CAS-Nummer: 171364-80-0