4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594768-1G
594768-5G
SIAL594768-1GEA
32.3
EUR
SIAL594768-1G
SIAL594768-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₄ Molecular Weight: 262,11 g/mol |
MDL:
MFCD02179438 CAS-Nummer: 171364-80-0 |