3-(3-Chlor-4-fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5141-5G
BB-5141-1G
COBBBB-5141-5GEA
451
EUR
COBBBB-5141-5G
COBBBB-5141-1G
3-(3-Chlor-4-fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(3-Chlor-4-fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₀BClFNO₃ |
MDL:
MFCD09972110 CAS-Nummer: 1072946-04-3 |