3-Fluor-4-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3312-5G
BB-3312-1G
COBBBB-3312-5GEA
0
EUR
COBBBB-3312-5G
COBBBB-3312-1G
3-Fluor-4-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-Fluor-4-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BFNO₃ |
MDL:
MFCD08436040 CAS-Nummer: 874289-16-4 |