4-(Butylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3313-1G
BB-3313-5G
COBBBB-3313-1GEA
204
EUR
COBBBB-3313-1G
COBBBB-3313-5G
4-(Butylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
4-(Butylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₅BFNO₃ |
MDL:
MFCD08689527 CAS-Nummer: 874289-17-5 |