3-Fluor-4-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3304-1G
BB-3304-5G
COBBBB-3304-1GEA
393
EUR
COBBBB-3304-1G
COBBBB-3304-5G
3-Fluor-4-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-Fluor-4-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BFNO₃ |
MDL:
MFCD08436025 CAS-Nummer: 874288-40-1 |