2-Fluor-5-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2-Fluoro-5-(phenylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
BB-3336-5G
BB-3336-1G
COBBBB-3336-5GEA
0
EUR
COBBBB-3336-5G
COBBBB-3336-1G
2-Fluor-5-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure
2-Fluor-5-(phenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BFNO₃ |
MDL:
MFCD08235095 CAS-Nummer: 874289-41-5 |