3-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3177-5G
BB-3177-1G
COBBBB-3177-5GEA
111
EUR
COBBBB-3177-5G
COBBBB-3177-1G
3-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(2-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BFNO₃ |
MDL:
MFCD09027208 CAS-Nummer: 874288-35-4 |