3-(3-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3176-5G BB-3176-1G
COBBBB-3176-5GEA 0 EUR
COBBBB-3176-5G COBBBB-3176-1G
3-(3-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(3-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
MDL: MFCD09027207
CAS-Nummer: 874288-34-3