4-(3-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3126-5G
BB-3126-1G
COBBBB-3126-5GEA
0
EUR
COBBBB-3126-5G
COBBBB-3126-1G
4-(3-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(3-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BFNO₃ |
MDL:
MFCD09027204 CAS-Nummer: 874288-05-8 |