N-Methyl-4-boronobenzolsulfonamid pinacol ester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulphonamide
PN-2610-1G
PN-2610-250M
COBBPN-2610-1GEA
298
EUR
COBBPN-2610-1G
COBBPN-2610-250M
N-Methyl-4-boronobenzolsulfonamid pinacol ester
N-Methyl-4-boronobenzolsulfonamid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₂₀BNO₄S Molecular Weight: 297,1800 g/mol |
MDL:
MFCD06657895 CAS-Nummer: 1073353-47-5 |