Borwasserstoff-tert-Butylamin-Komplex 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Boron hydride-tert-butylamine
L13177.09
L13177.18
L13177.09EA
36.1
EUR
L13177.09
L13177.18
Borwasserstoff-tert-Butylamin-Komplex 97%
Borwasserstoff-tert-Butylamin-Komplex
Purity: 97%
CAS No.: 7337-45-3
Molecular Formula: (CH3)3CNH2.BH3
Formula Weight: 86.98
Melting Point: 96-98°
Beilstein Reference: 4134905
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00075635
Formel:
C₄H₁₄BN Molecular Weight: 86,98 g/mol Schmelzpunkt: 96…98 °C Dichte: 0,870 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075635 CAS-Nummer: 7337-45-3 EINECS: 230-851-5 ADR: 6.1,III |