Borwasserstoff-tert-Butylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Boron hydride-tert-butylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
180211-100G 180211-25G
SIAL180211-100GEA 264 EUR
SIAL180211-100G SIAL180211-25G
Borwasserstoff-tert-Butylamin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Borwasserstoff-tert-Butylamin-Komplex
Formel: C₄H₁₄BN
Molecular Weight: 86,98 g/mol
MDL: MFCD00075635
CAS-Nummer: 7337-45-3
EINECS: 230-851-5