1-Boc-4-piperidinessigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6319-25G
HC-6319-5G
HC-6319-1G
COBBHC-6319-25GEA
0
EUR
COBBHC-6319-25G
COBBHC-6319-5G
COBBHC-6319-1G
1-Boc-4-piperidinessigsäure
1-Boc-4-piperidinessigsäure
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ |
MDL:
MFCD00800239 CAS-Nummer: 157688-46-5 |