5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-1,3-dimethylpyrazole
A11730.06 A11730.14
A11730.06EA 82.6 EUR
A11730.06 A11730.14
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol ≥98%
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 54454-10-3 Molecular Formula: C5H7ClN2 Formula Weight: 130.58 Refractive Index: 1.4860 Boiling Point: 153-155° MDL No.: MFCD00051650
Formel: C₅H₇ClN₂
Siedepunkt: 153…155 °C
Dichte: 1,137
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051650
CAS-Nummer: 54454-10-3