4,8-Dimethyl-2-chinolinol
Lieferant: BIONET RESEARCH
3N-501S.500
3N-501S.1
3N-501S.5
3N-501S.10
BIOT3N-501S.500EA
0
EUR
BIOT3N-501S.500
BIOT3N-501S.1
BIOT3N-501S.5
BIOT3N-501S.10
4,8-Dimethyl-2-chinolinol
4,8-Dimethyl-2-chinolinol
Formel:
C₁₁H₁₁NO |
MDL:
MFCD00085676 CAS-Nummer: 5349-78-0 |