Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7098-5G PY-7098-1G
COBBPY-7098-5GEA 0 EUR
COBBPY-7098-5G COBBPY-7098-1G
Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
MDL: MFCD06659034
CAS-Nummer: 67625-37-0