3,6-Dibrom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2158-1G
HC-2158-5G
COBBHC-2158-1GEA
0
EUR
COBBHC-2158-1G
COBBHC-2158-5G
3,6-Dibrom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
3,6-Dibrom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₇Br₂ClN₂ |
MDL:
MFCD11855860 CAS-Nummer: 1072944-65-0 |