8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6161-5G
HC-6161-1G
COBBHC-6161-5GEA
451
EUR
COBBHC-6161-5G
COBBHC-6161-1G
8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₈BrClN₂ |
MDL:
MFCD09800972 CAS-Nummer: 957120-41-1 |