8-Brom-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2127-5G HC-2127-1G
COBBHC-2127-5GEA 375 EUR
COBBHC-2127-5G COBBHC-2127-1G
8-Brom-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
8-Brom-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₈H₆BrN₃O₂
MDL: MFCD11504901
CAS-Nummer: 1072944-59-2