6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6663-5G
HC-6663-1G
COBBHC-6663-5GEA
735
EUR
COBBHC-6663-5G
COBBHC-6663-1G
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,1726 g/mol |
MDL:
MFCD09994344 CAS-Nummer: 933752-89-7 |