6-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2005-5G
HC-2005-1G
COBBHC-2005-5GEA
560
EUR
COBBHC-2005-5G
COBBHC-2005-1G
6-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
6-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Molecular Weight: 177,160 g/mol |
MDL:
MFCD06496196 CAS-Nummer: 67625-28-9 |