4-(Isopropylsulfonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(4-(Isopropylsulphonyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PN-2666-5G
PN-2666-1G
COBBPN-2666-5GEA
1180
EUR
COBBPN-2666-5G
COBBPN-2666-1G
4-(Isopropylsulfonyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Isopropylsulfonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₃BO₄S Molecular Weight: 310.2200 g/mol |
MDL:
MFCD16618963 CAS-Nummer: 1256359-13-3 |