2-(Ethylsulfonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8394-1G
BB-8394-250M
COBBBB-8394-1GEA
0
EUR
COBBBB-8394-1G
COBBBB-8394-250M
2-(Ethylsulfonyl)phenylboronsäure
2-(Ethylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₄S |
MDL:
MFCD03095198 CAS-Nummer: 1042443-60-6 |