2-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, (2-(Methylsulphonyl)phenyl)boronic acid
H52445.03
H52445.06
H52445.03EA
124
EUR
H52445.03
H52445.06
2-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure ≥98%
2-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Purity: 98%
CAS No.: 330804-03-0
Molecular Formula: C7H9BO4S
Formula Weight: 200.02
Melting Point: 78-84°
MDL No.: MFCD02179472
Formel:
C₇H₉BO₄S Molecular Weight: 200.02 g/mol Schmelzpunkt: 78…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179472 CAS-Nummer: 330804-03-0 |