3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylsulphonyl)phenyl)boronic acid
H52916.03 H52916.06
H52916.03EA 143 EUR
H52916.03 H52916.06
3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure ≥98%
3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 373384-18-0 Molecular Formula: C7H9BO4S Formula Weight: 200.02 Melting Point: 102-110° MDL No.: MFCD03092935
Formel: C₇H₉BO₄S
Molecular Weight: 200.02 g/mol
Schmelzpunkt: 102…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03092935
CAS-Nummer: 373384-18-0