3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylsulphonyl)phenyl)boronic acid
BB-2626-5G BB-2626-25G BB-2626-1G
COBBBB-2626-5GEA 0 EUR
COBBBB-2626-5G COBBBB-2626-25G COBBBB-2626-1G
3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₄S
MDL: MFCD03092935
CAS-Nummer: 373384-18-0