4-Brom-3-(methylamino)benzotrifluorid Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2871-5G
HC-2871-1G
COBBHC-2871-5GEA
884
EUR
COBBHC-2871-5G
COBBHC-2871-1G
4-Brom-3-(methylamino)benzotrifluorid Hydrochlorid
4-Brom-3-(methylamino)benzotrifluorid Hydrochlorid
Formel:
C₈H₈BrClF₃N |
MDL:
MFCD12913959 CAS-Nummer: 1187386-33-9 |