3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
005683-1G 005683-5G
FLUO005683-1GEA 45.9 EUR
FLUO005683-1G FLUO005683-5G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₅ClF₄O
MDL: MFCD01631512
CAS-Nummer: 261763-05-7