1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,1'-Bis(di-t-butylphosphino)ferrocene, 1,1'-Bis[bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ferrocene, DTBPF
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
695149-1G 695149-250MG
SIAL695149-1GEA 149 EUR
SIAL695149-1G SIAL695149-250MG
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen, Sigma-Aldrich®
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocen
Formel: C₂₆H₄₄FeP₂
Molecular Weight: 474,42 g/mol
MDL: MFCD01630818
CAS-Nummer: 84680-95-5