Ammoniumsulfat-[15N2] (98% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ammonium-15N2 sulphate, Diazanium-15N2 sulphate, Bis(ammonium-15N) sulphate, Ammonium sulphate ((15NH4)2SO4), Ammonium sulphate-15N₂, 15N Labeled ammonium sulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
299286-10G
299286-1G
299286-20G
SIAL299286-10GEA
1200
EUR
SIAL299286-10G
SIAL299286-1G
SIAL299286-20G
Ammoniumsulfat-[15N2] (98% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Ammoniumsulfat-[15N2]
Formel:
H₈N₂O₄S Molecular Weight: 134,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003392 CAS-Nummer: 43086-58-4 |