Ammoniumsulfat-[15N2] (10% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ammonium-15N2 sulphate, Diazanium-15N2 sulphate, Bis(ammonium-15N) sulphate, Ammonium sulphate ((15NH4)2SO4), Ammonium sulphate-15N₂, 15N Labeled ammonium sulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
348473-25G 348473-5G
SIAL348473-25GEA 429 EUR
SIAL348473-25G SIAL348473-5G
Ammoniumsulfat-[15N2] (10% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Ammoniumsulfat-[15N2]
Formel: H₈N₂O₄S
Molecular Weight: 134,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003392
CAS-Nummer: 43086-58-4