Imidazo[1,2-b]pyridazin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-7020-1G HC-7020-5G
COBBHC-7020-1GEA 0 EUR
COBBHC-7020-1G COBBHC-7020-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazin Hydrochlorid
Imidazo[1,2-b]pyridazin Hydrochlorid
Formel: C₆H₆ClN₃
MDL: MFCD11226191
CAS-Nummer: 18087-70-2
EINECS: 431-510-5