8-Brom-6-chlor-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2124-5G
HC-2124-1G
COBBHC-2124-5GEA
227
EUR
COBBHC-2124-5G
COBBHC-2124-1G
8-Brom-6-chlor-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
8-Brom-6-chlor-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₃BrClN₃O₂ |
MDL:
MFCD11504898 CAS-Nummer: 1072944-56-9 |