Ethyl-8-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6275-1G HC-6275-5G
COBBHC-6275-1GEA 0 EUR
COBBHC-6275-1G COBBHC-6275-5G
Ethyl-8-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat Hydrochlorid
Ethyl-8-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₀BrClN₂O₂
MDL: MFCD09801004
CAS-Nummer: 957062-60-1