7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-8-carbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6315-5G
HC-6315-1G
COBBHC-6315-5GEA
375
EUR
COBBHC-6315-5G
COBBHC-6315-1G
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-8-carbonitril
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-8-carbonitril
Formel:
C₉H₇N₃O |
MDL:
MFCD09801017 CAS-Nummer: 834869-04-4 |