Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Lieferant: BIONET RESEARCH
7X-0857.5
7X-0857.500
7X-0857.1
7X-0857.10
BIOT7X-0857.5EA
0
EUR
BIOT7X-0857.5
BIOT7X-0857.500
BIOT7X-0857.1
BIOT7X-0857.10
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Formel:
C₉H₈N₂O₂ |
MDL:
MFCD06200984 CAS-Nummer: 136117-69-6 |