Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6116-1G
HC-6116-5G
COBBHC-6116-1GEA
0
EUR
COBBHC-6116-1G
COBBHC-6116-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol Hydrochlorid
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol Hydrochlorid
Formel:
C₇H₇ClN₂O |
MDL:
MFCD09800942 CAS-Nummer: 100592-11-8 |