Imidazo[1,2-a]pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
275778-25G 275778-5G
SIAL275778-25GEA 361 EUR
SIAL275778-25G SIAL275778-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin, Sigma-Aldrich®
Imidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118,1359 g/mol
MDL: MFCD00005553
CAS-Nummer: 274-76-0