Ethyl-8-chlor-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H35916.03 H35916.06
H35916.03EA 56.3 EUR
H35916.03 H35916.06
Ethyl-8-chlor-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 95%
Ethyl-8-chlor-6-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 132…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01833013
CAS-Nummer: 353258-31-8