8-Amino-3-(3,4-dichlorphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
3M-917.500
3M-917.1
3M-917.5
3M-917.10
BIOT3M-917.500EA
0
EUR
BIOT3M-917.500
BIOT3M-917.1
BIOT3M-917.5
BIOT3M-917.10
8-Amino-3-(3,4-dichlorphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin
8-Amino-3-(3,4-dichlorphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₁₃H₉Cl₂N₃ |
MDL:
MFCD00975027 CAS-Nummer: 338415-23-9 |