2-(4-Fluorphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2084-5G
HC-2084-1G
COBBHC-2084-5GEA
1180
EUR
COBBHC-2084-5G
COBBHC-2084-1G
2-(4-Fluorphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin
2-(4-Fluorphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₁₃H₉FN₂ Molecular Weight: 212,220 g/mol |
MDL:
MFCD00269178 CAS-Nummer: 347-12-6 |