3,6-Di(imidazol-1-yl)pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3,6-Di(1H-imidazol-1-yl)pyridazine
HC-6058-5G
HC-6058-25G
HC-6058-1G
COBBHC-6058-5GEA
451
EUR
COBBHC-6058-5G
COBBHC-6058-25G
COBBHC-6058-1G
3,6-Di(imidazol-1-yl)pyridazin
3,6-Di(imidazol-1-yl)pyridazin
Formel:
C₁₀H₈N₆ Molecular Weight: 212,210 g/mol |
MDL:
MFCD09475834 CAS-Nummer: 177648-99-6 |